PHR8962
Codeine Phosphate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to USP 1144000
API-család
codeine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)