Merck
LM1503
Avanti
21:0-22:6 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-heneicosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C52H92NO13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
970.26
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1503-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Alkalmazás
21:0-22:6 PI or 1-heneicosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) has been used as an internal standard for phospholipid quantification using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) and for lipid quantification using liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS).
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM1503-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Christian Klose et al.
The Journal of biological chemistry, 285(39), 30224-30232 (2010-07-22)
The lipid raft concept proposes that biological membranes have the potential to form functional domains based on a selective interaction between sphingolipids and sterols. These domains seem to be involved in signal transduction and vesicular sorting of proteins and lipids.
Dharmaraja Allimuthu et al.
Cell chemical biology, 26(4), 593-599 (2019-02-19)
Small molecules that promote oligodendrocyte formation have been identified in "drug repurposing" screens to nominate candidate therapeutics for diseases in which myelin is lost, including multiple sclerosis. We recently reported that many such molecules enhance oligodendrocyte formation not by their
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced
Alexander Fauland et al.
Journal of lipid research, 52(12), 2314-2322 (2011-10-01)
This work aims to combine chromatographic retention, high mass resolution and accuracy, MS/MS spectra, and a package for automated identification and quantitation of lipid species in one platform for lipidomic analysis. The instrumental setup elaborated comprises reversed-phase HPLC coupled to