Fontos dokumentumok
LM1003
Avanti
21:0-22:6 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1003, methanol solution
Szinonimák:
1-heneicosanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (LM1003-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1003
koncentráció
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup