Merck
900417P
Avanti
12-PAHSA (C13 labeled)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
12-(palmitoyloxy(U-C13))octadecanoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C1813C16H66O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
554.77
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900417P-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)