Fontos dokumentumok
890700P
Avanti
12:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700P, powder
Szinonimák:
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
Méret kiválasztása
58 400,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
58 400,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (890700P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 890700P
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C34H69NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-33(36)39-30-32(31-42-44(38,40-9-3)41-29-28-35(4,5)6)43-34(37)27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h32H,7-31H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t32-,44?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWVQEMZYQQUQCH-XFSYIJCRSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)