Fontos dokumentumok
880600P
Avanti
16:0 PEG750 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 880600P, powder
Szinonimák:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-750] (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (880600P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 880600P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C71H140NO26P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-69(73)95-66-68(98-70(74)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)67-97-99(76,77)96-33-32-72-71(75)94-65-64-93-63-62-92-61-60-91-59-58-90-57-56-89-55-54-88-53-52-87-51-50-86-49-48-85-47-46-84-45
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)