Fontos dokumentumok
810528C
Avanti
16:0 DNP Cap PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]hexanoyl] (ammonium salt), chloroform
Szinonimák:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]caproyl] (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C49H90N5O13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
988.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (810528C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810528C
koncentráció
10 mg/mL (810528C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Phosphoethanolamine is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine. 2,4-dinitrophenol (DNP) is a synthetic lipid-soluble compound which transports ions across the bioenergetic membranes.
Alkalmazás
16:0 DNP Cap PE may be used in Rho-PE-doped ink solution for the cell recruiting experiments. It may also be used to study its patterning conditions in order to pattern multiple species.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphoethanolamine participates in phospholipid metabolism. It has the ability to repress tumor growth both in vitro and in vivo.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810528C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Membrane Transport
Stillwell, William
An Introduction to Biological Membranes, 423-451 (2016)
Fumonisin, Folate, and Neural Tube Defects
Comprehensive Toxicology, 12, 189-208 (2010)
Konstantinos Mitsakakis et al.
The Analyst, 137(13), 3076-3082 (2012-05-26)
The present work demonstrates for the first time patterning of a ready-to-use biosensor with several different biomolecules using Dip-Pen Nanolithography (DPN) for the development of a procedure towards more rapid and efficient multi-sample detection. The biosensor platform used is based
D W Ellison et al.
Brain research, 417(2), 389-392 (1987-08-11)
Measurements of both phosphoethanolamine (PEA) and ethanolamine (EA) were made in postmortem brain samples from patients with Alzheimer's disease (AD) and Huntington's disease (HD) using high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. In AD levels of PEA were significantly reduced by
Jürgen Strasser et al.
ACS nano (2019-12-31)
Activation of membrane receptors through clustering is a common mechanism found in various biological systems. Spatial proximity of receptors may be transduced across the membrane to initiate signaling pathways or alternatively be recognized by peripheral proteins or immune cells to