Merck
860374C
Avanti
16:0-d31-18:1 PE
1-palmitoyl-d31-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Szinonimák:
110921
Méret kiválasztása
10 MG
75 200,00 Ft
75 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
75 200,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H45NO8PD31
CAS-szám:
Molekulatömeg:
749.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.25
75 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (860374C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (860374C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860374C
koncentráció
10 mg/mL (860374C-10mg)
10 mg/mL (860374C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1/i2D3,4D2,6D2,8D2,10D2,12D2,14D2,16D2,19D2,21D2,23D2,25D2,27D2,29D2,31D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHQVHHIBKUMWTI-UAXXPTAZSA-N
Általános leírás
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Alkalmazás
16:0-d31-18:1 PE has been used as an internal lipid standard for the lipid extraction of mice tracheal epithelial cells and human bronchial samples.[1]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860374C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860374C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Lipid analysis of airway epithelial cells for studying respiratory diseases
Zehethofer N, et al.
Chromatographia, 78(5-6), 403-413 (2015)
Andres T Cavazos et al.
Chemistry and physics of lipids, 231, 104910-104910 (2020-06-04)
Among the structurally diverse collection of lipids that comprise the membrane lipidome, polyunsaturated phospholipids are particularly vulnerable to oxidation. The role of α-tocopherol (vitamin E) is to protect this influential class of membrane phospholipid from oxidative damage. Whether lipid-lipid interactions
Kotaro Hama et al.
Journal of lipid research, 61(4), 523-536 (2020-02-23)
X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) is an inherited disorder caused by deleterious mutations in the ABCD1 gene. The ABCD1 protein transports very long-chain FAs (VLCFAs) from the cytosol into the peroxisome where the VLCFAs are degraded through β-oxidation. ABCD1 dysfunction leads to
Adrian Paz Ramos et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(5), 183201-183201 (2020-01-24)
Alkanes are known to promote the fluid lamellar (Lα)-to-inverted hexagonal (HII) phase transition of different phospholipids. In this work, we studied the interaction of decane and tetradecane with self-assemblies formed of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphoethanolamine (POPE), using sequential 2H and 31P solid-state NMR spectroscopy.
Nicole Harmouche et al.
Biophysical journal, 115(6), 1033-1044 (2018-09-10)
A synergistic enhancement of activities has been described for the amphipathic cationic antimicrobial peptides magainin 2 and PGLa when tested in antimicrobial assays or in biophysical experiments using model membranes. In the presence of magainin 2, PGLa changes from an