Fontos dokumentumok
850347P
Avanti
14:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dimyristelaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1,2-di-(9E-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:1(9E)/14:1(9E))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (850347P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850347P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C/CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCC)=O)=O