Merck
870736P
Avanti
18:2 (n6) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870736P, powder
Szinonimák:
(9Z,12Z-octadecadienoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H75N10O17P3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1081.06
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870736P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870736P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Alkalmazás
18:2 (n6) Coenzyme A has been used to determine the effects of lysophospholipid acyltransferase activities in adipocyte differentiation.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870736P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dokumentumtár megtekintése
Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 is the key enzyme for incorporating arachidonic acid into glycerophospholipids during adipocyte differentiation
Eto M, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 13(12), 16267-16280 (2012)