Merck
870730P
Avanti
18:1(n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870730P, powder
Szinonimák:
(11Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H77N10O17P3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1083.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870730P-5mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870730P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H68N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(48)67-23-22-41-29(47)20-21-42-37(51)34(50)39(2,3)25-60-66(57,58)63-65(55,56)59-24-28-33(62-64(52,53)54)32(49)38(61-28)46-27-45-31-35(40)43-26-44-36(31)46;;;/h9-10,26-28,32-34,38,49-50H
Általános leírás
18:1(n7) Coenzyme A, also known as (11Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of monounsaturated fatty acid vaccenic acid (18:1 n7).
Kiszerelés
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (870730P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)