Merck
870731P
Avanti
18:1 (n12) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870731P, powder
Szinonimák:
(6Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H77N10O17P3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1083.07
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870731P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870731P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCC/C=C\CCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Általános leírás
18:1 (n12) Coenzyme A, also known as (6Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of (6Z)-Octadec-6-enoic acid.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870731P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3