Fontos dokumentumok
850395C
Avanti
18:3 (Cis) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 850395C
Szinonimák:
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850395C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850395C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850395C
koncentráció
10 mg/mL (850395C-25mg)
25 mg/mL (850395C-200mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- might be used in aqueous lipid-trehalose formulations to assess the long-term storage stability of lyophilized liposomes
- might be used in phospholipid monolayer to study the instability of unsaturated phospholipids at specified conditions
- has been used in aqueous sugar formulations or liposome formulations to characterize its degradation during lyophilization
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3