Fontos dokumentumok
870726P
Avanti
26:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P, powder
Szinonimák:
hexacosanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (870726P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (870726P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 870726P
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
coenzymes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H86N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-38(56)75-31-30-49-37(55)28-29-50-45(59)42(58)47(2,3)33-68-74(65,66)71-73(63,64)67-32-36-41(70-72(60,61)62)40(57)46(69-36)54-35-53-39-43(48)51-34-52-44(39)54;;;/h34-36,40-42,46,57-58H,4-33H2,1-3H3,(H,49,55)(H,50,59)(H,63,64)(H,65,66)(H2,48,51,52)(H2,60,61,62);3*1H3/t36-,40?,41+,42+,46-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKPNJROJQZVENY-PQBGVFARSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)