Merck
870315P
Avanti
N-tetradecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-tetradecyl polysarcosine-25
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C89H156N26O25
Molekulatömeg:
1990.35
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x25 mg (870315P-25MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
lipidtípus
polymerizable lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870315P-25MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3