Merck
870316P
Avanti
N-hexadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
N-Hexadecyl polysarcosine-25
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C91H160N26O25
Molekulatömeg:
2018.40
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1x25 mg (870316P-25MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
lipidtípus
polymerizable lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(NCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870316P-25MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3