Merck
870341P
Avanti
18:1 PE pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-polysarcosine-25 (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C112H194N26O32
CAS-szám:
Molekulatömeg:
2416.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 x 25 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Drug Delivery
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870341P-25MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)