Merck
330727P
Avanti
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
D-lactosyl-β-1,1′-N-pentadecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H78D7NO13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
855.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (330727P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C45H85NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-34(49)33(46-37(50)29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)32-56-44-42(55)40(53)43(36(31-48)58-44)59-45-41(54)39(52)38(51)35(30-47)57-45/h26,28,33-36,38-45,47-49,51-55H,3-25,27,29-32H2,1-2H3,(H,46,50)/b2
Általános leírás
C15 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0) is a deuterated derivative of C15 Lactosyl(β) Ceramide. Lactosyl ceramide is a cerebroside, that contains a lactose moiety (disaccharide) linked β-glycosidically to the 1-position carbon.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dietary and endogenous sphingolipid metabolism in chronic inflammation
Norris G H, and Blesso C N
Nutrients, 9(11), 1180-1180 (2017)