Merck
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
Szinonimák:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H33D7NO5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.53
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
Általános leírás
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3