Fontos dokumentumok
850811C
Avanti
16:0-22:6 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-d9
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H71D9NO8P
Molekulatömeg:
815.16
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.75
Teszt
>99% (TLC)
form
chloroform solution
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszerelés
pkg of (pkg of 1 x 1mg (850810C-1MG))
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850811C-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3