Fontos dokumentumok
860634P
Avanti
C16 Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860634P, powder
Szinonimák:
N-palmitoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860634P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860634P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860634P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33,36-37H,3-31H2,1-2H3,(H,35,38)/t32-,33+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCGTXOVNNFGTPQ-JHOUSYSJSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt