Fontos dokumentumok
860629P
Avanti
C24:1 Dihydroceramide (d18:0/24:1(15Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860629P, powder
Szinonimák:
N-nervonoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860629P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860629P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,40-41,44-45H,3-16,19-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-/t40-,41+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUULKFVZRXQHPM-ATHUGRIKSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3