700123P
Avanti
CholPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P, powder
Szinonimák:
cholesteryl phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (700123P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700123P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)(OCC[N+](C)(C)C)O
InChI
1S/C32H58NO4P/c1-23(2)10-9-11-24(3)28-14-15-29-27-13-12-25-22-26(37-38(34,35)36-21-20-33(6,7)8)16-18-31(25,4)30(27)17-19-32(28,29)5/h12,23-24,26-30H,9-11,13-22H2,1-8H3/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWEZHNCHKXEIBJ-UHFFFAOYSA-O
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)