Fontos dokumentumok
860526P
Avanti
1-O-Acyl-Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P, powder
Szinonimák:
1-oleoyl-N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860526P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860526P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Általános leírás
Alkalmazás
- high performance thin layer chromatography (HPTLC)
- in mass and nuclear magnetic resonance spectroscopy for the quantification of lipids isolated from vernix caseosa skin cream
- in liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the quantification of 1-O-Acyl ceramides from liver samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3