Fontos dokumentumok
810210P
Avanti
NBD 18:0 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810210P, powder
Szinonimák:
omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H73N5O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
744.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (810210P-100ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810210P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (810210P-100ug)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Ieva Vasiliauskaité-Brooks et al.
Nature, 544(7648), 120-123 (2017-03-23)
Adiponectin receptors (ADIPORs) are integral membrane proteins that control glucose and lipid metabolism by mediating, at least in part, a cellular ceramidase activity that catalyses the hydrolysis of ceramide to produce sphingosine and a free fatty acid (FFA). The crystal