Fontos dokumentumok
857503P
Avanti
16:0-a15:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P), powder
Szinonimák:
1-Palmitoyl-(12S-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (857503P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (857503P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P)
lipidtípus
phospholipids
bacterial lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3