Merck
860132P
Avanti
GM3 Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
GM3 Ganglioside (Neu5Aca2,3Galb1,4Glcb-Sphingosine(d18:1))
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H74N2O20
CAS-szám:
Molekulatömeg:
915.03
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.79
biológiai forrás
synthetic
Teszt
>99 (TLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)O2)NC(C)=O)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3C(O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)N)O[C@@H]3CO)O[C@@H]1CO
Alkalmazás
Lipids research
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)