Merck
860073W
Avanti
C18:0 GM3-d5 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand 860073W, methanol solution
Szinonimák:
C18:0 GM3 Ganglioside-d5 (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C59H106D5N3O21
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1203.55
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (860073W-100ug)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860073W
koncentráció
0.1 mg/mL (860073W-100ug)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[
Általános leírás
C18:0 GM3-d5 is a deuterated monosialodihexosylganglioside (GM3) ganglioside wherein the terminal ethyl (-CH2-CH3) protons of stearic acid are replaced by deuterium.
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860073W-100ug)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Magali Pettazzoni et al.
PloS one, 12(7), e0181700-e0181700 (2017-07-28)
The biological diagnosis of sphingolipidoses currently relies on the measurement of specific enzymatic activities and/or genetic studies. Lysosphingolipids have recently emerged as potential biomarkers of sphingolipidoses and Niemann-Pick type C in plasma. We developed a sensitive and specific method enabling