Merck
860074W
Avanti
C18:0 GM3 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand 860074W, methanol solution
Szinonimák:
C18:0 GM3 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C59H111N3O21
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1198.52
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (860074W-100ug)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860074W
koncentráció
0.1 mg/mL (860074W-100ug)
lipidtípus
sphingolipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[NH4+]
InChI
1S/C59H108N2O21.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-33-46(69)61-40(41(66)32-30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-5-2)38-77-56-51(73)50(72)53(45(37-64)79-56)80-57-52(74)55(49(71)44(36-63)78-57)82-59(58(75)76)34-42(67)47(60-39(3)65)54(81-59)48(70)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WFQOHDPRXSLGNK-BLVJLEROSA-N
Általános leírás
Ganglioside monosialodihexosylganglioside (GM3) are membrane-bound glycosphingolipids (GSLs). It comprises a sialic acid residue and an oligosaccharide head structure. GM3 is present in milk and kidney cells. GM3 is the most widely present ganglioside in tissues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ganglioside monosialodihexosylganglioside (GM3) modulates apoptosis, cell proliferation and differentiation. It is also essential for cellular signaling pathways, cell adhesion and mobility. GM3 prevents the action of fibroblast growth factor receptor. Low levels of ganglioside GM3 is associated with the pathogenesis of rheumatoid arthritis. GM3 maintains immunological functions by inhibiting cytokine production.
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860074W-100ug)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
Igor Vukovic et al.
Kidney & blood pressure research, 40(3), 306-314 (2015-06-06)
Despite scientific advances, diabetic nephropathy remains both a therapeutical challenge, and one of the major diabetic complications. Chemical structure of gangliosides, the most complex of glycosphingolipids, is characterised by one or more sialic acids and carbohydrate groups linked to a
Yukinori Tsukuda et al.
PloS one, 7(6), e40136-e40136 (2012-07-07)
Rheumatoid arthritis (RA), a chronic systemic inflammatory disorder that principally attacks synovial joints, afflicts over 2 million people in the United States. Interleukin (IL)-17 is considered to be a master cytokine in chronic, destructive arthritis. Levels of the ganglioside GM3
Thomas Kolter
ISRN biochemistry, 2012, 506160-506160 (2012-01-01)
Gangliosides are sialic acid-containing glycosphingolipids. They occur especially on the cellular surfaces of neuronal cells, where they form a complex pattern, but are also found in many other cell types. The paper provides a general overview on their structures, occurrence