Merck
860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research - A Croda Brand 860064P, powder
Szinonimák:
NGcGM3 Ganglioside (bovine)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C65H121N3O22
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1296.66
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860064P
lipidtípus
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
Egyéb megjegyzések
Structure, molecular formula, and molecular weight are for a representative form of the material.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)