Merck
860055P
Avanti
Ganglioside GD1a
Avanti Research - A Croda Brand 860055P, powder
Szinonimák:
Disialoganglioside-GD1a (porcine brain, diammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C84H154N6O39
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1872.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860055P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (860055P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 860055P
lipidtípus
lipid extracts
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)C(O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C
InChI
1S/C86H152N4O39.2Na/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-51(100)50(90-60(105)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2)46-118-80-69(111)67(109)72(57(43-94)120-80)123-82-71(113)78(129-86(84(116)117)39-53(102)62(88-48(4)98)77(128-86)65(107)55(104)41-92)74(59(45-96)122-82)124-79-63(89-49(5)99)75(66(108)56(42-93)119-79)125-81-70(112)68(110)73(58(44-95)121-81)126-85(83(114)115)38-52(101)61(87-47(3)97)76(127-85)64(106)54(103)40-91;;/h34,36,50-59,61-82,91-96,100-104,106-113H,6-33,35,37-46H2,1-5H3,(H,87,97)(H,88,98)(H,89,99)(H,90,105)(H,114,115)(H,116,117);;/q;2*+1/p-2/b36-34+;;/t50-,51+,52?,53?,54-,55-,56?,57?,58?,59?,61+,62+,63?,64-,65-,66?,67?,68?,69?,70?,71?,72?,73?,74?,75?,76?,77?,78?,79?,80?,81?,82?,85?,86?;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWLDKTAXQZEVQN-CUEXFKMESA-L
Általános leírás
Ganglioside GD1a is an anionic brain ganglioside. It is localized in the inner and outer membrane of nuclear envelope of the neuronal cells. GD1a contains a neutral tetrasaccharide core, with one or two sialic acid on the internal galactose. It also has an additional sialic acid on the non-reducing terminal of galactose.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860055P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860055P-5MG)
Egyéb megjegyzések
Structure, molecular formula, and molecular weight are for a representative form of the material.
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sialidase occurs in both membranes of the nuclear envelope and hydrolyzes endogenous GD1a
Wang J, et al.
Journal of Neurochemistry, 111(2), 547-554 (2009)
Ganglioside GD1a increases the excitability of voltage-dependent sodium channels
Salazar B C, et al.
Brain Research, 1021(2), 151-158 (2004)
Biosynthesis of the major brain gangliosides GD1a and GT1b
Sturgill E R, et al.
Glycobiology, 22(10), 1289-1301 (2012)