Fontos dokumentumok
860056P
Avanti
Ganglioside GD1b
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand (60056P)
Szinonimák:
Ganglioside GD1b (porcine brain, triammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860056P-1MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand (60056P)
lipidtípus
sphingolipids
lipid extracts
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O[C@@]4(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](O)C4)CO)[C@@](NC(C)=O)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)