Fontos dokumentumok
857465W
Avanti
AEA-d4
C20:4 anandamide-d4, methanol solution
Szinonimák:
5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoylethanolaminde-d4
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857465W-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857465W
koncentráció
1 mg/mL (857465W-1mg)
lipidtípus
bioactive lipids
deuterated lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])O
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup