Merck
870431P
Avanti
C17:1 anandamide
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
10Z-heptadecenoylethanolamide
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H37NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
311.50
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
C17:1 anandamide, Avanti Research - A Croda Brand 870431P, powder
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (870431P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870431P
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)NCCO
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IGADVTJDHNVILM-FPLPWBNLSA-N
Általános leírás
C17:1 anandamide, also known as 10Z-heptadecenoylethanolamide, is a N-acyl ethanolamide derivative of heptadecanoic acid.
Alkalmazás
C17:1 anandamide or 10Z-heptadecenoylethanolamide has been used as an internal standard in mass spectrometry analysis for the measurement of 2-arachidonoyl glycerol (2-AG) in brain tissue. It has also been used as a substrate for N-acylethanolamine acid amidase (NAAA) enzyme.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870431P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yoki Nakamura et al.
eLife, 8 (2019-10-10)
Cocaine is an addictive drug that acts in brain reward areas. Recent evidence suggests that cocaine stimulates synthesis of the endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG) in midbrain, increasing dopamine neuron activity via disinhibition. Although a mechanism for cocaine-stimulated 2-AG synthesis is known
Oscar Sasso et al.
Pain, 154(3), 350-360 (2012-12-12)
Fatty acid ethanolamides (FAEs), which include palmitoylethanolamide (PEA) and oleoylethanolamide (OEA), are endogenous agonists of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPAR-α) and important regulators of the inflammatory response. They are degraded in macrophages by the lysosomal cysteine amidase, N-acylethanolamine acid amidase (NAAA).
Natsuo Ueda et al.
Biochimica et biophysica acta, 1801(12), 1274-1285 (2010-08-26)
Ethanolamides of different long-chain fatty acids constitute a class of endogenous lipid molecules generally called N-acylethanolamines (NAEs). They contain N-arachidonoylethanolamine (anandamide), N-palmitoylethanolamine, and N-oleoylethanolamine, which receive considerable attention because of their actions as an endogenous cannabinoid receptor ligand (endocannabinoid), an