Fontos dokumentumok
857228P
Avanti
C18 LPA
1-O-octadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1-octadecyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(18:0e/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (857228P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857228P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChI
1S/C21H45O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-26-19-21(22)20-27-28(23,24)25;/h21-22H,2-20H2,1H3,(H2,23,24,25);1H3/t21-;/m1./s1
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on Yes-associated protein (YAP) phosphorylation
- as a standard for the quantification of lysophosphatidic acid (LPA) compounds in proton samples using reversed-phase ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS)
- as a substrate to investigate the phosphatase activity of soluble epoxide hydrolase (sEH) towards LPA compounds
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)