Merck
857132P
Avanti
14:0 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-myristoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dimyristoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
Szinonimák:
110731
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C48H96NO11P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
894.25
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (857132P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857132P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93O11P.H3N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-46(50)55-40-44(49)41-57-60(53,54)58-43-45(59-48(52)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)42-56-47(51)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2;/h44-45,49H,4-43H2,1-3H3,(H,53,54);1H3/t44-,45+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRUIYSPDUHVXNZ-OOWSDCSBSA-N
Általános leírás
Hemi-bis(monoacylglycero)phosphate (hemi-BMP) consists of a glycerophosphoglycerol backbone wherein the three fatty acyl chains are esterified to the glycerol hydroxyls.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857132P-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Hemi-bis (monoacylglycero) phosphate composition and biosynthesis in Escherichia coli
Garrett TA and Rose RL
Faseb Journal (2010)