Merck
857135C
Avanti
18:1 BMP (S,S)
sn-(3-oleoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-1′-(3′-oleoyl-2′-hydroxy)-glycerol (ammonium salt), chloroform
Szinonimák:
lysobisphosphatidic acid; LBPA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H82NO10P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
792.07
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (BMP (contains 30% positional isomers), TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857135C-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (857135C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 857135C
koncentráció
10 mg/mL (857135C-10mg)
5 mg/mL (857135C-5mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)([O-])=O)(O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H79O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-35-39(43)37-51-53(47,48)52-38-40(44)36-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39-40,43-44H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/b19-17-,20-18-;/t39-,40-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRFISMFFADMBIY-BXURRMQSSA-N
Alkalmazás
18:1 bis(monoacylglycerol)phosphate (BMP) (S,S) may be used as an standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS) analysis for the quantification of BMP in mice tissues.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857135C-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857135C-5mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Metabolic disease and ABHD6 alter the circulating bis (monoacylglycerol) phosphate profile in mice and humans
Grabner GF, et al.
Journal of Lipid Research, 60(5), 1020-1031 (2019)
Elena Zaitseva et al.
PLoS pathogens, 6(10), e1001131-e1001131 (2010-10-16)
Many enveloped viruses invade cells via endocytosis and use different environmental factors as triggers for virus-endosome fusion that delivers viral genome into cytosol. Intriguingly, dengue virus (DEN), the most prevalent mosquito-borne virus that infects up to 100 million people each