Fontos dokumentumok
857119P
Avanti
06:0 Lyso PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hexanoyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); PA(6:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
leírás
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Teszt
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (857119P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCCCC)=O.[NH4+]