Fontos dokumentumok
855779C
Avanti
22:0 Lyso PC
1-behenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-docosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (855779C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855779C
koncentráció
10 mg/mL (855779C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)