Merck
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H50NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
495.63
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3