Fontos dokumentumok
855675C
Avanti
16:0 Lyso PC
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (855675C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855675C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855675C
koncentráció
10 mg/mL (855675C-25mg)
25 mg/mL (855675C-200mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn