Merck
855774P
Avanti
2-18:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand 855774P, powder
Szinonimák:
2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H54 NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
523.68
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (855774P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (855774P-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 855774P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855774P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3