Merck
855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H44NO7P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
453.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 855476C
koncentráció
10 mg/mL (855476C-25mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
13:0 Lyso PC has been used as a phospholipid standard to quantify lyso-phosphatidylcholine in lipid profiling of plant polar glycerol lipids using electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) and data processing. It may also be used as a standard in metabolomics analyses to investigate the metabolic fingerprint of childhood obesity and insulin resistance.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855476C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Rapid affinity chromatographic isolation method for LDL in human plasma by immobilized chondroitin-6-sulfate and anti-apoB-100 antibody monolithic disks in tandem
Liangsupree T, et al.
Scientific Reports, 9(1), 1-10 (2019)