Fontos dokumentumok
850346C
Avanti
14:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:1(9Z)/14:1(9Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850346C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850346C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850346C
koncentráció
10 mg/mL (850346C-25mg)
25 mg/mL (850346C-200mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)