Fontos dokumentumok
850346P
Avanti
14:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:1(9Z)/14:1(9Z))
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 2 × 100 mg (850346P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850346P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850346P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H68NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h12-15,34H,6-11,16-33H2,1-5H3/b14-12-,15-13-/t34-/m1/s1
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)