Fontos dokumentumok
850311P
Avanti
DOCP
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P, powder
Szinonimák:
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 mg (850311P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (850311P-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(CCOP([O-])(O)=O)C)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Általános leírás
Alkalmazás
- supported phospholipid monolayer for human C-reactive protein binding studies
- large unilamellar vesicles (LUVs)
- liposomes for uptake studies in human astrocytes
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)