Fontos dokumentumok
850311C
Avanti
DOCP
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311C
Szinonimák:
2-((2,3-bis(oleoyloxy)propyl)dimethylammonio)ethyl hydrogen phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850311C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850311C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850311C
koncentráció
10 mg/mL (850311C-25mg)
25 mg/mL (850311C-200mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash