Fontos dokumentumok
850115P
Avanti
IP3(1,4,5)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
D-myo-inositol-1,4,5-triphosphate (ammonium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850115P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850115P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]1OP([O-])(O)=O)OP(O)([O-])=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)