Merck
841148C
Avanti
Soy PG
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
Szinonimák:
L-α-phosphatidylglycerol (Soy) (sodium salt)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (841148C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (841148C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 841148C
koncentráció
10 mg/mL (841148C-25mg)
25 mg/mL (841148C-200mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Általános leírás
Soy PG is a mixture of phosphatidylglycerol (PG) with a high proportion of polyunsaturated fatty acids.
Alkalmazás
Soy PG has been used for lipid-protein overlay screen assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Soy PG prevents keratinocyte proliferation and is used to treat psoriasis.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841148C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Soy phosphatidylglycerol reduces inflammation in a contact irritant ear edema mouse model in vivo
Xie D, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 366(1) (2018)
Activation of ROP6 GTPase by phosphatidylglycerol in Arabidopsis
Han X, et al.
Frontiers in Plant Science, 9(1), 347-347 (2018)