Fontos dokumentumok
810286C
Avanti
TopFluor Cardiolipin
1,1′,2,2′-tetraoleoyl cardiolipin[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl] (ammonium salt) TopFluor Cardiolipin, chloroform
Szinonimák:
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-2′-[4-(dipyrrometheneboron difluoride) butanoyl]-sn-glycerol (ammonium salt); TopFluor-CL
Méret kiválasztása
100 μG
92 300,00 Ft
92 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
92 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C98H175BF2N4O18P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1808.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
92 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810286C-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (810286C-500ug)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 810286C
koncentráció
0.1 mg/mL (810286C-100ug)
0.5 mg/mL (810286C-500ug)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cardiolipin, a unique phospholipid is present and synthesised in the inner mitochondrial membrane.[1]
TopFluor cardiolipin is a fluorescent analog of the bioactive phospholipid, cardiolipin.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cardiolipin is very much essential for the functional activity of several inner mitochondrial membrane proteins, like respiratory chain complexes. It participates in mitochondrial oxidative phosphorylation. It is also essential for proper functioning and structure of the inner mitochondrial membrane (IMM).[1]
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810286C-100ug)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810286C-500ug)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Clyde A Daly et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(18), 5030-5039 (2020-04-18)
The composition, orientation, and conformation of proteins in biomolecular coronas acquired by nanoparticles in biological media contribute to how they are identified by a cell. While numerous studies have investigated protein composition in biomolecular coronas, relatively little detail is known
Cintia Kawai et al.
The journal of physical chemistry. B, 118(41), 11863-11872 (2014-09-24)
Fluorescence quenching of lipid-bound pyrene was used to assess the binding of cytochrome c (cyt c) to liposomes that mimic the inner mitochondrial membrane (IMM) POPC/DOPE/TOCL, with the conditions that it did or did not contain oxidized phosphatidylcholine molecules, i.e.
Functional role of cardiolipin in mitochondrial bioenergetics
Paradies G, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, 1837(4), 408-417 (2014)